Learn More
5-acide fluoropyridine-3-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
78.00€ - 234.00€
Identifiants chimiques
CAS | 872041-86-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5BFNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.908 |
Numéro MDL | MFCD07368243 |
Clé InChI | FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine |
CID PubChem | 44717403 |
Nom IUPAC | acide (5-fluoropyridine-3-yl)boronique |
SMILES | B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15489627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52860.MD |
250 mg |
78.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15479627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52860.03 |
1 g |
234.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
5-Fluoropyridine-3-boronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 5-Fluoropyridine-3-boronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
872041-86-6 | |
140.908 | |
FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N | |
44717403 | |
B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O |
C5H5BFNO2 | |
MFCD07368243 | |
5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine | |
acide (5-fluoropyridine-3-yl)boronique |
Spécification
5-Fluoropyridine-3-boronic acid | |
233°C to 236°C | |
MFCD07368243 | |
Soluble in hot methanol. | |
B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O | |
140.908 | |
140.91 |
872041-86-6 | |
C5H5BFNO2 | |
5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine | |
FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N | |
acide (5-fluoropyridine-3-yl)boronique | |
44717403 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only