Learn More
5-acide fluoropyridine-3-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15479627
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5-Fluoropyridine-3-boronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-Fluoropyridine-3-boronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872041-86-6
Formule moléculaire C5H5BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.908
Numéro MDL MFCD07368243
Clé InChI FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine
CID PubChem 44717403
Nom IUPAC acide (5-fluoropyridine-3-yl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoropyridine-3-boronic acid
Point de fusion 233°C to 236°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol.
Poids de la formule 140.91
Pourcentage de pureté 98%