Learn More
Acide 5-fluoropyridine-3-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
186.00€ - 595.00€
Identifiants chimiques
CAS 872041-86-6
Formule moléculaire C5H5BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.91
Numéro MDL MFCD07368243
Clé InChI FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine
CID PubChem 44717403
Nom IUPAC acide (5-fluoropyridine-3-yl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10421060
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
430380010
1 g Flacon en verre N/A N/A N/A
10892631
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
430380050
5 g Flacon en verre N/A N/A N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Acide 5-fluoropyridine-3-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals