Learn More
5-fluoroisatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.80€ - 251.00€
Identifiants chimiques
CAS 443-69-6
Formule moléculaire C8H4FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.123
Numéro MDL MFCD00022795
Clé InChI GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
CID PubChem 236566
Nom IUPAC 5-fluoro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11425766
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20831.03
1 g
23.80€
1g
11435766
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20831.06
5 g
64.60€
5g
11445766
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20831.14
25 g
251.00€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
443-69-6
165.123
GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
236566
C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
C8H4FNO2
MFCD00022795
5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
5-fluoro-1H-indole-2,3-dione
Spécification
5-Fluoroisatin
224°C to 227°C
MFCD00022795
5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
165.123
165.12
443-69-6
C8H4FNO2
131241
GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-1H-indole-2,3-dione
236566
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante