Learn More
5-fluoroindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.35€ - 677.37€
Identifiants chimiques
CAS | 399-52-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6FN |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.14 |
Numéro MDL | MFCD00005671 |
Clé InChI | ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681 |
CID PubChem | 67861 |
ChEBI | CHEBI:72818 |
Nom IUPAC | 5-fluoro-1H-indole |
SMILES | FC1=CC=C2NC=CC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10397521
|
Thermo Scientific
311922500 |
250 mg | Flacon en verre |
29.35€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10183961
|
Thermo Scientific Acros
311920010 |
1 g | Flacon en verre |
56.08€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13448508
|
Thermo Scientific Acros
311920050 |
5 g | Flacon en verre |
167.84€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13458508
|
Thermo Scientific Acros
311920250 |
25 g | Flacon en verre |
677.37€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
399-52-0 | |
135.14 | |
ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N | |
67861 | |
5-fluoro-1H-indole |
C8H6FN | |
MFCD00005671 | |
5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681 | |
CHEBI:72818 | |
FC1=CC=C2NC=CC2=C1 |
Spécification
5-Fluoroindole | |
399-52-0 | |
100.0 | |
Blanc | |
Authentique | |
C8H6FN | |
5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681 | |
FC1=CC=C2NC=CC2=C1 | |
135.14 | |
CHEBI:72818 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
44.0°C to 48.0°C | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00005671 | |
ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N | |
5-fluoro-1H-indole | |
67861 | |
135.14 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-917-4
RUO – Research Use Only