Learn More
5-fluoro-2-nitrophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10560014
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-36-6
Formule moléculaire C6H4FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.1
Numéro MDL MFCD00007107
Clé InChI QQURWFRNETXFTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-5-fluorophenol, 3-fluoro-6-nitrophenol, phenol, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-phenol, pubchem1490, pubchem2371, acmc-209jzc, 3-fluoro 6-nitrophenol, 5-flouro-2-nitrophenol
CID PubChem 9937
Nom IUPAC 5-fluoro-2-nitrophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-nitrophenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 32°C to 35°C
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H3(NO2)OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, II, 225
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 157.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre, cristaux ou masse cristalline et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Fluoro-2-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.