missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Fluoro-2-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11424274
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 446-36-6
Formule moléculaire C6H4FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.1
Numéro MDL MFCD00007107
Clé InChI QQURWFRNETXFTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-5-fluorophenol, 3-fluoro-6-nitrophenol, phenol, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-phenol, pubchem1490, pubchem2371, acmc-209jzc, 3-fluoro 6-nitrophenol, 5-flouro-2-nitrophenol
CID PubChem 9937
Nom IUPAC 5-fluoro-2-nitrophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)[N+](=O)[O-]

Spécification

Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-nitrophenol
Point de fusion 30°C to 36°C
Point d’ébullition 260°C
Point d’éclair 91°C (195°F)
Quantité 50 g
Beilstein 1870311
Poids de la formule 157.1
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'