Learn More
Bromure de 5-(éthoxycarbonyl)pentylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Code produit. 15455345
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Ethoxycarbonyl)pentylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312693-01-9
Densité 0.98
Formule moléculaire C8H15BrO2Zn
Formule linéaire CH3CH2O2C(CH2)5ZnBr
Numéro MDL MFCD00671979
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme zinc 2+ ion 6-ethoxy-6-oxohexan-1-ide bromide
Clé InChI ZISDBYYELZLQGH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCOC(=O)CCCC[CH2-].[Zn+2].[Br-]
Nom IUPAC zinc;éthyl hexanoate;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 288.49
CID PubChem 57377104
Poids de la formule 288.49