Learn More
Acide 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 94 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11479460
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’acide 5-cyclopropyl-1-H-pyrazole-3-carboxylique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 401629-04-7
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.153
Numéro MDL MFCD04967194
Clé InChI GNWMHLBUCXEXPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyclopropyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-cyclopropylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-cyclopropyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-cyclopropyl, 5-cyclopropylpyrazole-3-carboxylic acid, acmc-1ap8l, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-cyclopropyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-cyclopropyl-9ci
CID PubChem 776464
Nom IUPAC Acide 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylique
SMILES C1CC1C2=CC(=NN2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Point de fusion ∽175°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 94%