missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 5-cyclohexylméthylcarbamoyl-2-fluorobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™

Code produit. 15411796
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1449132-70-0
Formule moléculaire C14H19BFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 279.118
Numéro MDL MFCD20040274
Clé InChI VRYJPOGKZNVFFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-cyclohexylmethylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-cyclohexylmethylcarbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
CID PubChem 73996043
Nom IUPAC Acide [5-(cyclohexylméthylcarbamoyl)-2-fluorophényl]boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NCC2CCCCC2)F)(O)O

Spécification

Nom chimique ou matériau 5-Cyclohexylmethylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 279.11
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'