Learn More
Acide 5-chlorovanillique, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
56.50€ - 672.00€
Identifiants chimiques
CAS | 62936-23-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7ClO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.59 |
Numéro MDL | MFCD00016531 |
Clé InChI | XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 44215 |
Nom IUPAC | Acide 3-chloro-4-hydroxy-5-méthoxybenzoïque |
SMILES | COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495233
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12841.06 |
5 g |
56.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11405243
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12841.14 |
25 g |
223.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11415243
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12841.22 |
100 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
62936-23-6 | |
202.59 | |
XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-chloro-4-hydroxy-5-méthoxybenzoïque |
C8H7ClO4 | |
MFCD00016531 | |
44215 | |
COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O |
Spécification
5-Chlorovanillic acid | |
242°C to 248°C | |
MFCD00016531 | |
5-chlorovanillic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy benzoic acid, 5-chlorovanillicacid, 5-chloro-vanillic acid, acmc-1b2hg, chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, 5-chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy | |
COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O | |
202.59 | |
202.6 | |
Technique |
62936-23-6 | |
C8H7ClO4 | |
2648897 | |
XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-chloro-4-hydroxy-5-méthoxybenzoïque | |
44215 | |
90% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 263-766-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only