Learn More
5-Chlorométhyle-2-(1H-pyrazole-1-yl)pyridine 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15458368
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 5-chlorométhyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 748796-39-6
Formule moléculaire C9H8ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 193.634
Numéro MDL MFCD06658399
Clé InChI QVDLCABKNWXXQF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16655946
Nom IUPAC 5-(chlorométhyl)-2-pyrazol-1-ylpyridine
SMILES C1=CN(N=C1)C2=NC=C(C=C2)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl pyridine, 5-chloromethyl-2-pyrazol-1-yl pyridine, 5-chloromethyl-2-pyrazol-1-yl-pyridine, 3,4-difluorophenyl methyl methyl amine, pyridine,5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl, pyridine, 5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 193.63
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide