Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloroindole, 98%
45.70€ - 113.00€
Identifiants chimiques
CAS 17422-32-1
Formule moléculaire C8H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 151.593
Numéro MDL MFCD00005672
Clé InChI MYTGFBZJLDLWQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro, 5-chloro indole, 1h-indole, 5-chloro-9ci, 5-chloroindol, 5-chloro-indole, 3fue, zlchem 215, 5-chlor-1h-indole, indole, 5-chloro
CID PubChem 87110
Nom IUPAC 5-chloro-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11410134
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
A13592.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11420134
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
A13592.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Applications
5-Chloroindole has been used in the synthesis of 5-chloro-3-indole-N,N- dimethylglyoxalamide and 5-chloro-N,N-dimethyltryptamine. It may be used in the synthesis of dyestuffs in the presence of biocatalysts. 5-Chloroindole can be synthesized by using 3-chlorobenzaldehyde as starting reagent
Solubility
Soluble in alcohol.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with acids, reducing agents and amines.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
17422-32-1
151.593
MYTGFBZJLDLWQG-UHFFFAOYSA-N
87110
C1=CC2=C(C=CN2)C=C1Cl
C8H6ClN
MFCD00005672
5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro, 5-chloro indole, 1h-indole, 5-chloro-9ci, 5-chloroindol, 5-chloro-indole, 3fue, zlchem 215, 5-chlor-1h-indole, indole, 5-chloro
5-chloro-1H-indole
Spezifikation
5-Chloroindole
69°C to 73°C
MFCD00005672
5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro, 5-chloro indole, 1h-indole, 5-chloro-9ci, 5-chloroindol, 5-chloro-indole, 3fue, zlchem 215, 5-chlor-1h-indole, indole, 5-chloro
C1=CC2=C(C=CN2)C=C1Cl
151.593
151.6
17422-32-1
C8H6ClN
2651
MYTGFBZJLDLWQG-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1H-indole
87110
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate