Learn More
5-chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol, Thermo Scientific™
80.25€ - 161.00€
Identifiants chimiques
CAS | 24603-63-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4ClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.564 |
Clé InChI | WIZWHBRFTCYPDN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-chlorobenzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-3-hydroxybenzisoxazole, 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol, 5-chloro-1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,2-benzoxazol-3-one, pubchem24257, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-one, 5-chlorobenzo d isoxazol-3 2h-one |
CID PubChem | 3714169 |
Nom IUPAC | 5-chloro-1,2-benzoxazole-3-one |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)NO2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10361810
|
Thermo Scientific Maybridge
RF01279CB |
250 mg |
80.25€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10784292
|
Thermo Scientific Maybridge
RF01279DA |
1 g |
161.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
24603-63-2 | |
169.564 | |
5-chlorobenzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-3-hydroxybenzisoxazole, 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol, 5-chloro-1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,2-benzoxazol-3-one, pubchem24257, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-one, 5-chlorobenzo d isoxazol-3 2h-one | |
5-chloro-1,2-benzoxazole-3-one |
C7H4ClNO2 | |
WIZWHBRFTCYPDN-UHFFFAOYSA-N | |
3714169 | |
C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)NO2 |
Spécification
5-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol | |
97% | |
C7H4ClNO2 | |
WIZWHBRFTCYPDN-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-1,2-benzoxazole-3-one | |
3714169 | |
97% |
24603-63-2 | |
Flacon en verre ambré | |
5-chlorobenzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-3-hydroxybenzisoxazole, 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol, 5-chloro-1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,2-benzoxazol-3-one, pubchem24257, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-one, 5-chlorobenzo d isoxazol-3 2h-one | |
C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)NO2 | |
169.564 | |
169.57 |