Learn More
5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène, 97 %, ACROS Organics
32.65€ - 392.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19404-18-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7ClS |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.67 |
Clé InChI | UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366 |
CID PubChem | 317317 |
Nom IUPAC | 5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène |
SMILES | CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl |
Description
Identifiants chimiques
19404-18-3 | |
182.67 | |
5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366 | |
5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène |
C9H7ClS | |
UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N | |
317317 | |
CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl |
Spécification
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene | |
31.0°C to 32.0°C | |
96% min. (GC) | |
C9H7ClS | |
UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène | |
317317 | |
97% |
19404-18-3 | |
87.0°C (0.5 mmHg) | |
Bouteille en verre | |
5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366 | |
CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl | |
182.67 | |
182.67 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 5-Chloro-3-methylbenzo¢b!thiophene, 97%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only