Learn More
5-chloro-2-méthylbenzothiazole, 98 %, Thermo Scientific™
19.80€ - 174.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1006-99-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6ClNS |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.653 |
Numéro MDL | MFCD00022881 |
Clé InChI | XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878 |
CID PubChem | 13873 |
Nom IUPAC | 5-chloro-2-méthyl-1,3-benzothiazole |
SMILES | CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15432078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55743.03 |
1 g |
19.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15442078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55743.06 |
5 g |
51.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55743.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1006-99-1 | |
183.653 | |
XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N | |
13873 | |
CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl |
C8H6ClNS | |
MFCD00022881 | |
5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878 | |
5-chloro-2-méthyl-1,3-benzothiazole |
Spécification
5-Chloro-2-methylbenzothiazole | |
65°C to 70°C | |
C8H6ClNS | |
5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878 | |
CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl | |
183.653 | |
183.66 | |
Solide |
1006-99-1 | |
Marron à blanc | |
MFCD00022881 | |
XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-2-méthyl-1,3-benzothiazole | |
13873 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 213-746-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DL3325000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante