Learn More
Chlorure de 5-chloro-2 -méthoxybenzènesulfonyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11466937
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22952-32-5
Formule moléculaire C7H6Cl2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 241.082
Numéro MDL MFCD00052959
Clé InChI FCJGLIMDVOTBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxy, chloro 5-chloro-2-methoxyphenyl sulfone, 5-chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1cq3l, ksc494k2b, 4-chloro-2-chlorosulphonyl anisole, 2-methoxy-5-chlorobenzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2 methoxybenzenesulfonyl chloride
CID PubChem 2734272
Nom IUPAC Chlorure de 5-chloro-2-méthoxybenzènesulfonyle
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 100°C to 104°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3096
Poids de la formule 241.1
Pourcentage de pureté 98%