Learn More
5-chloro-2-hydroxy-3-méthylbenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
88.30€ - 309.00€
Identifiants chimiques
CAS 23602-63-3
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.592
Numéro MDL MFCD00275687
Clé InChI NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl, acmc-20am4p, 2-hydroxy-3-methyl-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde
CID PubChem 2774358
Nom IUPAC 5-chloro-2-hydroxy-3-méthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)Cl)C=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11339755
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19793.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11349755
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19793.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
23602-63-3
170.592
NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
2774358
CC1=C(C(=CC(=C1)Cl)C=O)O
C8H7ClO2
MFCD00275687
benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl, acmc-20am4p, 2-hydroxy-3-methyl-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde
5-chloro-2-hydroxy-3-méthylbenzaldéhyde
Spécification
5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
59°C
MFCD00275687
Air Sensitive
NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-hydroxy-3-méthylbenzaldéhyde
2774358
97%
23602-63-3
C8H7ClO2
2249708
benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl, acmc-20am4p, 2-hydroxy-3-methyl-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde
CC1=C(C(=CC(=C1)Cl)C=O)O
170.592
170.6
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante