Learn More
5-chloro-2-cyanopyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
48.20€ - 609.00€
Identifiants chimiques
CAS 89809-64-3
Formule moléculaire C6H3ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 138.55
Numéro MDL MFCD03788835
Clé InChI WTHODOKFSYPTKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-cyanopyridine, 5-chloropicolinonitrile, 3-chloro-6-cyanopyridine, 2-cyano-5-chloro pyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-chloro, 2-cyano-5-chloropyridine, 6-cyano-3-chloropyridine, 5-chloro-2-pyridinecarbonitrile, pubchem2107, 5-chloropicolinenitrile
CID PubChem 3833942
Nom IUPAC 5-chloropyridine-2-carbonitrile
SMILES ClC1=CN=C(C=C1)C#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15432239
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64846.03
1 g
48.20€
1g
15442239
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64846.06
5 g
171.00€
5g
15452239
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64846.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
89809-64-3
138.55
WTHODOKFSYPTKA-UHFFFAOYSA-N
3833942
ClC1=CN=C(C=C1)C#N
C6H3ClN2
MFCD03788835
5-chloro-2-cyanopyridine, 5-chloropicolinonitrile, 3-chloro-6-cyanopyridine, 2-cyano-5-chloro pyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-chloro, 2-cyano-5-chloropyridine, 6-cyano-3-chloropyridine, 5-chloro-2-pyridinecarbonitrile, pubchem2107, 5-chloropicolinenitrile
5-chloropyridine-2-carbonitrile
Spécification
5-Chloro-2-cyanopyridine
106°C to 108°C
MFCD03788835
113764
WTHODOKFSYPTKA-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyridine-2-carbonitrile
3833942
96%
89809-64-3
C6H3ClN2
UN3439
5-chloro-2-cyanopyridine, 5-chloropicolinonitrile, 3-chloro-6-cyanopyridine, 2-cyano-5-chloro pyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-chloro, 2-cyano-5-chloropyridine, 6-cyano-3-chloropyridine, 5-chloro-2-pyridinecarbonitrile, pubchem2107, 5-chloropicolinenitrile
ClC1=CN=C(C=C1)C#N
138.55
138.55
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H312-H332-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante