Learn More
5-chloro-1-méthylimidazole, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-1-methylimidazole |
Densité | 1.25 |
Point d’ébullition | 89°C to 90°C (14 mmHg) |
Point d’éclair | 96°C (204°F) |
Indice de réfraction | 1.511 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 110509 |
Poids de la formule | 116.55 |
Pourcentage de pureté | 98% |