Learn More
5-chloro-1-méthylimidazole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11372697
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-49-1
Formule moléculaire C4H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 116.548
Numéro MDL MFCD00014505
Clé InChI NYDGOZPYEABERA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-chloroimidazole, 1h-imidazole, 5-chloro-1-methyl, 5-chloro-1-methylimidazole, zlchem 661, pubchem7612, acmc-209qj7, 5-chloro-1-methyl imidazole, 5-chloro-1-methyl-imidazole, ksc494e7d
CID PubChem 70105
Nom IUPAC 5-chloro-1-méthylimidazole
SMILES CN1C=NC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1-methylimidazole
Densité 1.25
Point d’ébullition 89°C to 90°C (14 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.511
Quantité 1 g
Beilstein 110509
Poids de la formule 116.55
Pourcentage de pureté 98%