Learn More
Chlorure de 5-chloro-1,3-diméthyl-1H-pyrazole-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10039111
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 88398-93-0
Formule moléculaire C5H6Cl2N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 229.075
Numéro MDL MFCD00052536
Clé InChI HWGVUNSKAPCFNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4yl-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-ylsulphonyl chloride
CID PubChem 2777126
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-diméthylpyrazole-4-chlorure de sulfonyle
SMILES CC1=NN(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 229.09
Pourcentage de pureté 97%