Learn More
5-chloro-1,3-diméthyl-1H-pyrazole-4-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
86.00€ - 382.00€
Identifiants chimiques
CAS 27006-76-4
Formule moléculaire C6H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 158.585
Numéro MDL MFCD00052538
Clé InChI SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
CID PubChem 2777397
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-diméthylpyrazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11395529
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50475.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11305539
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50475.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
27006-76-4
158.585
SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
2777397
CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
C6H7ClN2O
MFCD00052538
5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
5-chloro-1,3-diméthylpyrazole-4-carbalaldéhyde
Spécification
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
C6H7ClN2O
5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
158.585
158.59
27006-76-4
MFCD00052538
SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1,3-diméthylpyrazole-4-carbalaldéhyde
2777397
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante