Learn More
5-bromovaléronitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366726
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
5-Bromovaleronitrile is used to produce 5-Bromo-pentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromovaléronitrile sert à produire de l’acide 5-bromo-pentanoïque.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (4,1 g/l à 25°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5414-21-1
Formule moléculaire C5H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 162.03
Numéro MDL MFCD00001976
Clé InChI NWWWGAKVHCSAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromovaleronitrile, pentanenitrile, 5-bromo, 5bromovaleronitrile, snxhflqiuzjp@, 5-bromopentanonitrile, 4-bromobutyl cyanide, 5-bromo-valeronitrile, 5-bromo-pentanenitrile, 5-bromopentane nitrile, 1-bromo-4-cyanobutane
CID PubChem 79435
Nom IUPAC 5-bromopentanenitrile
SMILES C(CCBr)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromovaleronitrile
Densité 1.388
Point d’ébullition 110°C to 111°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4785
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 1742080
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (4.1g/L at 25°C).
Poids de la formule 162.04
Pourcentage de pureté ≥98%