Learn More
5-Bromothiophène-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
40.00€ - 347.73€
Identifiants chimiques
CAS | 4701-17-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3BrOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.04 |
Numéro MDL | MFCD00005432 |
Clé InChI | GFBVUFQNHLUCPX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 5-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 5-bromothenaldehyde, 5-bromo-2-formylthiophene, 5-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-bromo-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo, 2-bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-aldehyde |
CID PubChem | 78428 |
Nom IUPAC | 5-bromothiophène-2-carbalaldéhyde |
SMILES | BrC1=CC=C(S1)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11435373
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13381.06 |
5 g |
40.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11445373
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13381.14 |
25 g |
129.65€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455373
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13381.22 |
100 g |
347.73€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde was used to prepare 5-[18F]fluoro-2-2-thiophene carboxaldehyde. Also is used in biological studies as anti-inflammatory and anti-tumor activity of the marine mangrove Rhizophora apiculata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 5-bromo-2-thiophènecarbaldéhyde était utilisé pour préparer le 5-[18F]fluoro-2-2-thiophènecarbaldéhyde. Il est également utilisé dans les études biologiques sur les activités anti-inflammatoire et anti-tumorale de la Rhizophora apiculata de la mangrove marine.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air, éviter tout contact avec l’air/l’oxygène. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé.
Identifiants chimiques
4701-17-1 | |
191.04 | |
GFBVUFQNHLUCPX-UHFFFAOYSA-N | |
78428 | |
BrC1=CC=C(S1)C=O |
C5H3BrOS | |
MFCD00005432 | |
5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 5-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 5-bromothenaldehyde, 5-bromo-2-formylthiophene, 5-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-bromo-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo, 2-bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-aldehyde | |
5-bromothiophène-2-carbalaldéhyde |
Spécification
5-Bromothiophene-2-carboxaldehyde | |
1.762 | |
98°C (208°F) | |
1.639 | |
108404 | |
5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 5-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 5-bromothenaldehyde, 5-bromo-2-formylthiophene, 5-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-bromo-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo, 2-bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-aldehyde | |
GFBVUFQNHLUCPX-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromothiophène-2-carbalaldéhyde | |
78428 | |
97% |
4701-17-1 | |
104°C to 106°C (10 mmHg) | |
C5H3BrOS | |
MFCD00005432 | |
Air sensitive | |
Soluble in chloroform and methanol. | |
BrC1=CC=C(S1)C=O | |
191.04 | |
191.05 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 225-176-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only