Learn More
(5-Bromopyrid-2-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10235414
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 88139-91-7
Formule moléculaire C6H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 188.02
Numéro MDL MFCD04035597
Clé InChI RUCZFWMEACWFER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-hydroxymethylpyridine, 2-hydroxymethyl-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 5-bromopyrid-2-yl methanol, 5-bromo-2-pyridinemethanol, 5-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridyl methan-1-ol, 5-bromopyridine-2-methanol
CID PubChem 5200169
Nom IUPAC (5-bromopyridine-2-yl)méthanol
SMILES OCC1=CC=C(Br)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Bromopyrid-2-yl)methanol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.02
Pourcentage de pureté 97%