Learn More
5-bromoisatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10126433
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-48-9
Formule moléculaire C8H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 226.03
Numéro MDL MFCD00005719
Clé InChI MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoisatin, 5-bromoindoline-2,3-dione, 5-bromoindole-2,3-dione, isatin, 5-bromo, 5-bromisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromisatin czech, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromoisatin monohydrate
CID PubChem 6889
Nom IUPAC 5-bromo-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=O)N2
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Bromoisatin
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 251.0°C to 253.0°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 21, 453
Poids de la formule 226.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromoisatin
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.