Learn More
5-Bromoindoline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
46.90€ - 148.00€
Identifiants chimiques
CAS | 22190-33-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.063 |
Numéro MDL | MFCD00027410 |
Clé InChI | QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r |
CID PubChem | 3411566 |
Nom IUPAC | 5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole |
SMILES | C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11373886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16992.03 |
1 g |
46.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16992.06 |
5 g |
148.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
22190-33-6 | |
198.063 | |
QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N | |
3411566 | |
C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br |
C8H8BrN | |
MFCD00027410 | |
5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r | |
5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole |
Spécification
5-Bromoindoline | |
36°C to 40°C | |
C8H8BrN | |
121590 | |
QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole | |
3411566 | |
≥98% |
22190-33-6 | |
114°C to 115°C (5 mmHg) | |
MFCD00027410 | |
5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r | |
C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br | |
198.063 | |
198.06 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H315-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante