Learn More
5-bromoindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10466900
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10075-50-0
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.05
Numéro MDL MFCD00005670
Clé InChI VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
CID PubChem 24905
Nom IUPAC 5-bromo-1H-indole
SMILES BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromoindole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 89.0°C to 92.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou morceaux