Learn More
Acide 5-bromoindole-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.30€ - 362.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7254-19-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6BrNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.05 |
Numéro MDL | MFCD00022705 |
Clé InChI | YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid |
CID PubChem | 252137 |
Nom IUPAC | Acide 5-bromo-1H-indole-2-carboxylique |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10654355
|
Thermo Scientific Acros
398652500 |
250 mg | Flacon en verre |
37.30€
250mg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10244524
|
Thermo Scientific Acros
398650010 |
1 g | Flacon en verre | ||||||
10001214
|
Thermo Scientific Acros
398650050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7254-19-5 | |
240.05 | |
YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N | |
252137 | |
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O |
C9H6BrNO2 | |
MFCD00022705 | |
5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid | |
Acide 5-bromo-1H-indole-2-carboxylique |
Spécification
5-Bromoindole-2-carboxylic acid | |
97.5 | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00022705 | |
YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 5-bromo-1H-indole-2-carboxylique | |
252137 | |
98% |
7254-19-5 | |
100.0 | |
C9H6BrNO2 | |
5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid | |
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O | |
240.05 | |
240.05 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.