Learn More
5-(bromoacétyl)-2-oxoindoline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10357394
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 105316-98-1
Formule moléculaire C10H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 254.083
Numéro MDL MFCD08690294
Clé InChI WHLZVVMOQHTDAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoacetyl-2-oxoindoline, 5-2-bromoacetyl indolin-2-one, 5-bromoacetyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-2-bromoacetyl-1,3-dihydroindol-2-one, 2h-indol-2-one,5-2-bromoacetyl-1,3-dihydro, 5-bromoacetyloxindole, acmc-20a59p, 5-alpha-bromoacetyl oxindole, 5-2-bromoacetyl-2-indolinone, 2h-indol-2-one, 5-bromoacetyl-1,3-dihydro
CID PubChem 22099309
Nom IUPAC 5-(2-bromoacétyl)-1,3-dihydroindol-2-one
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)C(=O)CBr)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Bromoacetyl)-2-oxoindoline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 254.08
Pourcentage de pureté 97%