Learn More
5-Bromo-7-nitroindoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
49.70€ - 166.00€
Identifiants chimiques
CAS 80166-90-1
Formule moléculaire C8H7BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 243.06
Numéro MDL MFCD00005708
Clé InChI VXKXMHDXFLFIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-7-nitroindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro, 5-bromo-7-nitro-1h indoline, 5-bromo-7-nitro-2,3-dihydroindole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro-1h-indole, pubchem7507, 5-bromo-7-nitro-indoline
CID PubChem 3018911
Nom IUPAC 5-bromo-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC2=C1NCC2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11393886
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16993.03
1 g
49.70€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11303896
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16993.06
5 g
166.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
5-Bromo-7-nitroindoline is used as pharmaceuticals and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromo-7-nitroindoline est utilisé comme produit pharmaceutique et intermédiaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Identifiants chimiques
80166-90-1
243.06
VXKXMHDXFLFIFI-UHFFFAOYSA-N
3018911
[O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC2=C1NCC2
C8H7BrN2O2
MFCD00005708
5-bromo-7-nitroindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro, 5-bromo-7-nitro-1h indoline, 5-bromo-7-nitro-2,3-dihydroindole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro-1h-indole, pubchem7507, 5-bromo-7-nitro-indoline
5-bromo-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
Spécification
5-Bromo-7-nitroindoline
128°C to 133°C
MFCD00005708
1373199
Insoluble in water.
[O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC2=C1NCC2
243.06
243.06
80166-90-1
C8H7BrN2O2
UN2811
5-bromo-7-nitroindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro, 5-bromo-7-nitro-1h indoline, 5-bromo-7-nitro-2,3-dihydroindole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro-1h-indole, pubchem7507, 5-bromo-7-nitro-indoline
VXKXMHDXFLFIFI-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
3018911
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 279-411-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante