Learn More
5-Bromo-7-nitroindoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303896
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
5-Bromo-7-nitroindoline is used as pharmaceuticals and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromo-7-nitroindoline est utilisé comme produit pharmaceutique et intermédiaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80166-90-1
Formule moléculaire C8H7BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 243.06
Numéro MDL MFCD00005708
Clé InChI VXKXMHDXFLFIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-7-nitroindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro, 5-bromo-7-nitro-1h indoline, 5-bromo-7-nitro-2,3-dihydroindole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro-1h-indole, pubchem7507, 5-bromo-7-nitro-indoline
CID PubChem 3018911
Nom IUPAC 5-bromo-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC2=C1NCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-7-nitroindoline
Point de fusion 128°C to 133°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1373199
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 243.06
Pourcentage de pureté 98%