Learn More
5-bromo-6-méthylpyridine-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10225434
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 42753-71-9
Formule moléculaire C6H8BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 188.05
Numéro MDL MFCD00068230
Clé InChI SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
CID PubChem 170678
Nom IUPAC 5-bromo-6-méthylpyridine-2-amine
SMILES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 100 g
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 95%