Learn More
5-bromo-3-méthoxyquinoléine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
68.40€ - 995.00€
Identifiants chimiques
CAS 776296-12-9
Formule moléculaire C10H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 238.084
Numéro MDL MFCD16038652
Clé InChI YNVIAXULFXXTLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-3-methoxy-quinoline, 5-bromo-3-methyoxy-quinoline, quinoline, 5-bromo-3-methoxy
CID PubChem 58227851
Nom IUPAC 5-bromo-3-méthoxyquinoléine
SMILES COC1=CN=C2C=CC=C(C2=C1)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15411068
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54919.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15491058
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54919.03
1 g
231.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15401068
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54919.06
5 g
995.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique actif.
Remarques
Réfrigéré (2-4°C)
Spécification
Identifiants chimiques
776296-12-9
238.084
YNVIAXULFXXTLV-UHFFFAOYSA-N
58227851
COC1=CN=C2C=CC=C(C2=C1)Br
C10H8BrNO
MFCD16038652
5-bromo-3-methoxy-quinoline, 5-bromo-3-methyoxy-quinoline, quinoline, 5-bromo-3-methoxy
5-bromo-3-méthoxyquinoléine
Spécification
5-Bromo-3-methoxyquinoline
C10H8BrNO
5-bromo-3-methoxy-quinoline, 5-bromo-3-methyoxy-quinoline, quinoline, 5-bromo-3-methoxy
COC1=CN=C2C=CC=C(C2=C1)Br
238.084
238.08
776296-12-9
MFCD16038652
YNVIAXULFXXTLV-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-3-méthoxyquinoléine
58227851
96%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures