Learn More
Bromure de 5-bromo-2-thiénylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15415435
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-thienylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 151073-94-8
Formule moléculaire C4H2Br2SZn
Numéro MDL MFCD00671986
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 5-bromo-2-thienylzinc bromide, 5-bromo-2-thienylzinc bromide solution, bromo 5-bromothiophen-2-yl zinc, 5-bromo-2-thienylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clé InChI OSGCPOFIURDPFT-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=[C-]SC(=C1)Br.[Zn+]Br
Nom IUPAC 5-bromo-2H-thiophène-2-ide;bromozinc(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 307.308
CID PubChem 4413080
Poids de la formule 307.31