Learn More
Acide 5-bromo-2-pyridineacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
105.00€ - 286.00€
Identifiants chimiques
CAS | 192642-85-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6BrNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 216.03 |
Numéro MDL | MFCD09999983 |
Clé InChI | ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 5-bromopyridine-2-acetic acid, 5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 2-pyridineacetic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridineacetic acid, 5-bromo-pyridin-2-yl-acetic acid, 5-bromo-pyridylacetic acid, acmc-209ew7, 5-bromo-2-pyridyl acetic acid, 5-bromo-2-pyridinyl acetic acid |
CID PubChem | 46238459 |
Nom IUPAC | 2-(5-bromopyridin-2-yl)acetic acid |
SMILES | OC(=O)CC1=NC=C(Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15445977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33181.MD |
250 mg |
105.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15435977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33181.03 |
1 g |
286.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
192642-85-6 | |
216.03 | |
ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N | |
46238459 | |
OC(=O)CC1=NC=C(Br)C=C1 |
C7H6BrNO2 | |
MFCD09999983 | |
2-5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 5-bromopyridine-2-acetic acid, 5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 2-pyridineacetic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridineacetic acid, 5-bromo-pyridin-2-yl-acetic acid, 5-bromo-pyridylacetic acid, acmc-209ew7, 5-bromo-2-pyridyl acetic acid, 5-bromo-2-pyridinyl acetic acid | |
2-(5-bromopyridin-2-yl)acetic acid |
Spécification
5-Bromo-2-pyridineacetic acid | |
120°C to 123°C | |
MFCD09999983 | |
ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N | |
2-(5-bromopyridin-2-yl)acetic acid | |
46238459 | |
98% |
192642-85-6 | |
C7H6BrNO2 | |
2-5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 5-bromopyridine-2-acetic acid, 5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 2-pyridineacetic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridineacetic acid, 5-bromo-pyridin-2-yl-acetic acid, 5-bromo-pyridylacetic acid, acmc-209ew7, 5-bromo-2-pyridyl acetic acid, 5-bromo-2-pyridinyl acetic acid | |
OC(=O)CC1=NC=C(Br)C=C1 | |
216.03 | |
216.03 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche