Learn More
5-bromo-2 -fluorophénole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15458078
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112204-58-7
Formule moléculaire C6H4BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 190.999
Numéro MDL MFCD07782066
Clé InChI YPTHSYKJDRMAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-bromophenol, phenol, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo phenol, 5-bromo-2-fluoro-phenol, 3-bromo-6-fluorophenol, 3-bromo-6-fluoro-phenol, acmc-2099dd, ksc493i2d
CID PubChem 183421
Nom IUPAC 5-bromo-2-fluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-fluorophenol
Couleur Blanc
Point d’ébullition 53°C (0.2 mmHg)
Quantité 5 g
Poids de la formule 191
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline