Learn More
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 99%, Thermo Scientific™
11.10€
Identifiants chimiques
CAS 445-01-2
Formule moléculaire C7H3BrClF3
Poids moléculaire (g/mol) 259.45
Numéro MDL MFCD00000601
Clé InChI XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
CID PubChem 67959
Nom IUPAC 4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10497572
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
165910050
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
445-01-2
259.45
XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
67959
FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
C7H3BrClF3
MFCD00000601
5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
Spécification
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
445-01-2
100.0
1.7400g/mL
81°C
99%
C7H3BrClF3
1.5060 to 1.5080
5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
259.45
259.44
Technical
tech., 94%
98.5
Yellow
76.0°C to 81.0°C (11.0 mmHg)
Authentic
Glass Bottle
BrC6H3(Cl)CF3
MFCD00000601
XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
67959
99%
Liquid
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-149-2
Identifiant produit
  • 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.