Learn More
5-bromo-2,4-dichloropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10330194
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36082-50-5
Formule moléculaire C4HBrCl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 227.88
Numéro MDL MFCD00127818
Clé InChI SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-5-bromopyrimidine, 2,4-dichloro-5-bromo pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro, 5-bromo-2,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-1,3-diazine, 5-brom-2,4-dichlorpyrimidin, zlchem 380, pubchem3993, acmc-1ad68
CID PubChem 289973
Nom IUPAC 5-bromo-2,4-dichloropyrimidine
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2, 4-dichloropyrimidine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29.0°C to 30.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7810g/mL
Point d’ébullition 128.0°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.781
Poids de la formule 227.88
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.