Learn More
5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofurane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10415312
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 66826-78-6
Formule moléculaire C8H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 199.05
Numéro MDL MFCD02677716
Clé InChI UDWFSJAYXTXMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-bromocoumaran, benzofuran, 5-bromo-2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-bromobenzofuran, buttpark 36\18-16, pubchem7055, 5-bromo-2,3 dihydrobenzofuran, acmc-1b981, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran
CID PubChem 2776159
Nom IUPAC 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofurane
SMILES BrC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 199.05
Pourcentage de pureté 97%