Learn More
5-bromo-2-(2-furyl)pyridine, 95 %, Thermo Scientific™
149.00€ - 435.00€
Identifiants chimiques
CAS 942206-06-6
Formule moléculaire C9H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 224.06
Numéro MDL MFCD09037418
Clé InChI ZKUDFBZRIQOMGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-2-furyl pyridine, 5-bromo-2-furan-2-yl pyridine, 5-bromo-2-fur-2-yl pyridine
CID PubChem 42552976
Nom IUPAC 5-bromo-2-(furan-2-yl)pyridine
SMILES BrC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15483567
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26942.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11471530
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26942.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
942206-06-6
224.06
ZKUDFBZRIQOMGO-UHFFFAOYSA-N
42552976
BrC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
C9H6BrNO
MFCD09037418
5-bromo-2-2-furyl pyridine, 5-bromo-2-furan-2-yl pyridine, 5-bromo-2-fur-2-yl pyridine
5-bromo-2-(furan-2-yl)pyridine
Spécification
5-Bromo-2-(2-furyl)pyridine
C9H6BrNO
5-bromo-2-2-furyl pyridine, 5-bromo-2-furan-2-yl pyridine, 5-bromo-2-fur-2-yl pyridine
BrC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
224.06
224.06
942206-06-6
MFCD09037418
ZKUDFBZRIQOMGO-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-(furan-2-yl)pyridine
42552976
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante