Learn More
5-Bromo-1-méthylimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
138.69€ - 471.35€
Identifiants chimiques
CAS | 1003-21-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5BrN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.00 |
Numéro MDL | MFCD01632218 |
Clé InChI | HATLLUIOEIXWGD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 5-bromo-n-methylimidazole, pubchem8951, 1h-imidazole, 5-bromo-1-methyl, 5-bromo-1-methyl-imidazole, imidazole,5-bromo-1-methyl, 5-bromo-n-methyl-imidazole, 5-bromo-1-methyl imidazole, acmc-1c6k3, 1-methyl-5-bromo-1h-imidazole |
CID PubChem | 1515258 |
Nom IUPAC | 5-bromo-1-méthylimidazole |
SMILES | CN1C=NC=C1Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10784955
|
Thermo Scientific Acros
381040050 |
5 g |
138.69€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10794955
|
Thermo Scientific Acros
381040250 |
25 g |
471.35€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1003-21-0 | |
161.00 | |
HATLLUIOEIXWGD-UHFFFAOYSA-N | |
1515258 | |
CN1C=NC=C1Br |
C4H5BrN2 | |
MFCD01632218 | |
5-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 5-bromo-n-methylimidazole, pubchem8951, 1h-imidazole, 5-bromo-1-methyl, 5-bromo-1-methyl-imidazole, imidazole,5-bromo-1-methyl, 5-bromo-n-methyl-imidazole, 5-bromo-1-methyl imidazole, acmc-1c6k3, 1-methyl-5-bromo-1h-imidazole | |
5-bromo-1-méthylimidazole |
Spécification
5-Bromo-1-methylimidazole | |
40°C to 41°C | |
82°C | |
Flacon en verre | |
MFCD01632218 | |
HATLLUIOEIXWGD-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-1-méthylimidazole | |
1515258 | |
97% |
1003-21-0 | |
120°C (15.0 mmHg) | |
96% min. (GC) | |
C4H5BrN2 | |
5-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 5-bromo-n-methylimidazole, pubchem8951, 1h-imidazole, 5-bromo-1-methyl, 5-bromo-1-methyl-imidazole, imidazole,5-bromo-1-methyl, 5-bromo-n-methyl-imidazole, 5-bromo-1-methyl imidazole, acmc-1c6k3, 1-methyl-5-bromo-1h-imidazole | |
CN1C=NC=C1Br | |
161.00 | |
161 |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 5-Bromo-1-methylimidazole
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.