Learn More
5-bromo-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10723541
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34598-49-7
Formule moléculaire C9H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 211.06
Numéro MDL MFCD00082718
Clé InChI KSONICAHAPRCMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-indanone, 5-bromoindanone, 5-bromoindan-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro, 1-indanone, 5-bromo, 5-bromo-indanone, 5-bromo indanone, zlchem 204, 5-bromo-1-oxoindane
CID PubChem 520695
Nom IUPAC 5-bromo-2,3-dihydroindène-1-one
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-indanone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126.0°C to 130.0°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 211.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre