Learn More
5-bromo-1-benzofurane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10523002
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 23145-07-5
Formule moléculaire C8H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 197.031
Numéro MDL MFCD03407317
Clé InChI AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromobenzofuran, benzofuran, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan, 5-bromo-benzofuran, 5-bromobenzo beta furan, buttpark 95\50-66, pubchem22017, 5-bromobenzo b-furan, #
CID PubChem 90015
Nom IUPAC 5-bromo-1-benzofurane
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-benzofuran
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.03
Pourcentage de pureté 97%