Learn More
5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 97 %, Thermo Scientific™
28.55€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS | 37566-39-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2BrN3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.02 |
Numéro MDL | MFCD00464325 |
Clé InChI | GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t |
CID PubChem | 3650883 |
Nom IUPAC | 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine |
SMILES | NC1=NN=C(Br)S1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10225504
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08007DA |
1 g |
28.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10663425
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08007DE |
5 g |
117.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10193354
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08007EA |
10 g |
202.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
37566-39-5 | |
180.02 | |
GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N | |
3650883 | |
NC1=NN=C(Br)S1 |
C2H2BrN3S | |
MFCD00464325 | |
2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t | |
5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine |
Spécification
5-Bromo-1, 3, 4-thiadiazol-2-ylamine | |
97% | |
MFCD00464325 | |
GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine | |
3650883 | |
97% |
37566-39-5 | |
C2H2BrN3S | |
2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t | |
NC1=NN=C(Br)S1 | |
180.02 | |
180.03 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Nocif en cas d’ingestion.Nocif par inhalation.Peut irriter les voies respiratoires.Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Nocif par contact cutané.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Avertissement