Learn More
Heidolph instruments Agitateurs à plateau incliné de 5°
Comporte un angle d’inclinaison de 5° pour les mouvements doux et souples
2190.00€ - 2295.00€
Spécification
Angle d’oscillation | 5° |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 5 kg |
Vitesse de rotation | 2 à 50 tr/min |
Alimentation électrique | 230/240 V, 50/60 Hz |
Tension | 230/240 V |
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10707451
|
Heidolph instruments
543-32205-00 |
375 x 320 x 185 mm |
2190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10213031
|
Heidolph instruments
543-42205-00 |
375 x 320 x 195 mm |
2295.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Le Polymax 1040 est un modèle de taille moyenne et a une capacité de charge de 5 kg
- Comporte un angle d’inclinaison de 5° pour les mouvements doux et légers
- Utilisez ce modèle pour n’importe quel récipient - plaques de culture, flacons de milieux, flacons Erlenmeyer - il n’y a aucune limite
- Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur le bouton de commande analogique de 2 à 50 tr/min, idéal pour les plaques de culture
- Ce modèle convient au système d’incubateur modulaire et est recommandé pour les applications nécessitant un contrôle de température variable jusqu’à 65°C
Spécification
5° | |
2 à 50 tr/min | |
230/240 V | |
EN 60529 | |
375 mm | |
Électronique | |
Tapis antidérapant en caoutchouc |
5 kg | |
230/240 V, 50/60 Hz | |
0°C à 50°C | |
50/60 Hz | |
320 mm | |
80% | |
1 à 120 min |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph instruments Agitateurs à plateau incliné de 5°