Learn More
Chlorhydrate de 5-aminobenzène-1,3-diol, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit. 10446262
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 6318-56-5
Formule moléculaire C6H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.59
Numéro MDL MFCD00662897
Clé InChI VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
CID PubChem 459248
SMILES Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire NH2C6H3(OH)2.HCl
Quantité 1 g
Nom IUPAC 5-aminobenzène-1,3-diol ; chlorhydrate
Poids de la formule 161.59
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride