Learn More
5-amino-2-fluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
81.71€ - 194.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100367-48-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6FNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.118 |
Numéro MDL | MFCD13185335 |
Clé InChI | XQYICHLOAMMXKE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 5-amino-2-fluoro, 4-fluoro-3-hydroxyaniline, aminofluorophenol, acmc-20e9pp, 3-amino-6-fluorophenol, 4-fluoro-3-hydroxy-aniline |
CID PubChem | 22641413 |
Nom IUPAC | 5-amino-2-fluorophénol |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1N)O)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15466687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33821.MD |
250 mg |
81.71€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15456687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33821.03 |
1 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications5-Amino-2-fluorophénol est utilisé comme bloc de construction synthétique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
100367-48-4 | |
127.118 | |
XQYICHLOAMMXKE-UHFFFAOYSA-N | |
22641413 | |
C1=CC(=C(C=C1N)O)F |
C6H6FNO | |
MFCD13185335 | |
phenol, 5-amino-2-fluoro, 4-fluoro-3-hydroxyaniline, aminofluorophenol, acmc-20e9pp, 3-amino-6-fluorophenol, 4-fluoro-3-hydroxy-aniline | |
5-amino-2-fluorophénol |
Spécification
5-Amino-2-fluorophenol | |
156°C to 158°C | |
C6H6FNO | |
phenol, 5-amino-2-fluoro, 4-fluoro-3-hydroxyaniline, aminofluorophenol, acmc-20e9pp, 3-amino-6-fluorophenol, 4-fluoro-3-hydroxy-aniline | |
C1=CC(=C(C=C1N)O)F | |
127.118 | |
127.12 | |
Solide |
100367-48-4 | |
Blanc à jaune | |
MFCD13185335 | |
XQYICHLOAMMXKE-UHFFFAOYSA-N | |
5-amino-2-fluorophénol | |
22641413 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante