Learn More
5-Amino-1-pentanol, solution aqueuse de 50 % en poids, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10280103
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2508-29-4, 7732-18-5
Formule moléculaire C5H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 103.16
Numéro MDL MFCD00008237
Clé InChI LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1-pentanol, 5-aminopentanol, 1-pentanol, 5-amino, pentanol, 5-amino, 5-amino-1-pentanol in water, 5-amino pentanol, 5-amino-l-pentanol, 5-aminopentanol-1, 5-hydroxypentylamine, 1-amino-5-pentanol
CID PubChem 75634
Nom IUPAC 5-aminopentan-1-ol
SMILES C(CCN)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-pentanol
% min. CAS 48.0
% max. CAS 52.0
Densité 0.9870g/mL
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire OH(CH2)5NH2
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.987
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Poids de la formule 103.16
Pourcentage de pureté 48.0 to 52.0%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-1-pentanol, 50 wt.% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.